2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC49044-10G
PC49044-1G
PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA
30020
CZK
APOSPC49044-10G
APOSPC49044-1G
APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₄ClF₂N MW: 163.56 g/mol Hustota: 1.388 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 80.56 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16140197 CAS číslo: 865663-96-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |