Tisk…
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 1240 CZK
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
MW: 226,0500 g/mol
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053791
CAS číslo: 220513-46-2