Tisk…
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4904-1G PC4904-5G PC4904-100MG
APOSPC4904-1GEA 8700 CZK
APOSPC4904-1G APOSPC4904-5G APOSPC4904-100MG
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142047
CAS číslo: 144061-14-3