Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 2320 CZK
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Vzorec: C₅H₉F₃O
Bod varu: 100…102 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00462511
CAS číslo: 382-02-5