Tisk…
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49037-1G PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA 7670 CZK
APOSPC49037-1G APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Vzorec: C₃H₆F₃NO₂S
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704575
CAS číslo: 1033906-44-3