Tisk…
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49036-1G PC49036-500MG
APOSPC49036-1GEA 11410 CZK
APOSPC49036-1G APOSPC49036-500MG
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19982827
CAS číslo: 1025054-82-3