Tisk…
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4903-1G PC4903-500MG
APOSPC4903-1GEA 22750 CZK
APOSPC4903-1G APOSPC4903-500MG
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₃F₃N₂O₄
MW: 342,28 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664767
CAS číslo: 338761-34-5