Tisk…
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 9960 CZK
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Vzorec: C₄H₅BrF₂
Bod varu: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797749
CAS číslo: 77613-65-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III