Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49011-1G PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-1GEA 25000 CZK
APOSPC49011-1G APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261256
CAS číslo: 935534-48-8