Tisk…
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4901-10G PC4901-1G PC4901-5G
APOSPC4901-10GEA 22780 CZK
APOSPC4901-10G APOSPC4901-1G APOSPC4901-5G
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₆FNO₃
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664293
CAS číslo: 303139-43-7