Tisk…
6-Fluoro-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49002-5G PC49002-1G
APOSPC49002-5GEA 2570 CZK
APOSPC49002-5G APOSPC49002-1G
6-Fluoro-1H-indazole 95%
6-Fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅FN₂
MW: 136.1264 g/mol
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371562
CAS číslo: 348-25-4