Tisk…
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC49001-1G PC49001-250MG
APOSPC49001-1GEA 1660 CZK
APOSPC49001-1G APOSPC49001-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,148 g/mol
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426695
CAS číslo: 2250-55-7