Tisk…
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4897-5G
APOSPC4897-5GEA 9100 CZK
APOSPC4897-5G
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO₃
MW: 225,22 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793744
CAS číslo: 304657-05-4