Tisk…
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4896-10G PC4896-1G PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA 16570 CZK
APOSPC4896-10G APOSPC4896-1G APOSPC4896-5G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₀FNO₃
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119045
CAS číslo: 69065-91-4