Tisk…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 1870 CZK
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Bod varu: 185…186 °C/745mmHg
Bod tání: 17…17,5 °C
Hustota: 1,851 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039398
CAS číslo: 455-13-0
EINECS: 207-234-4