Tisk…
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA 1090 CZK
APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃I
Bod varu: 197…198 °C
Hustota: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001041
CAS číslo: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
UN: 3265
ADR: 8,II