Tisk…
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 9100 CZK
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Technical Grade
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04
Bod varu: 227
Bod tání: 13
Hustota: 1.555
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190103
CAS číslo: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8 II