Tisk…
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 2480 CZK
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010327
CAS číslo: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3 III