Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48830-1G PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA 4570 CZK
APOSPC48830-1G APOSPC48830-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrFIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800805
CAS číslo: 217816-66-5