Tisk…
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 15180 CZK
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Vzorec: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
MW: 351,76 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141695
CAS číslo: 338979-08-1