7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48809-25G
PC48809-5G
APOSPC48809-25GEA
8140
CZK
APOSPC48809-25G
APOSPC48809-5G
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Vzorec:
C₁₂H₁₀F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041867 CAS číslo: 53518-14-2 |