Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48790-1G PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA 7840 CZK
APOSPC48790-1G APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₁₃H₁₁FN₂OS
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18157689
CAS číslo: 217661-99-9