3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4879-1G
PC4879-5G
PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA
622
CZK
APOSPC4879-1G
APOSPC4879-5G
APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₂NO MW: 169,1282 g/mol Bod varu: 224…225 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236225 CAS číslo: 97582-88-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...