Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4878-1G PC4878-500MG
APOSPC4878-1GEA 27840 CZK
APOSPC4878-1G APOSPC4878-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₄O₂S
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975544
CAS číslo: 321433-74-3