Tisk…
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48754-1G PC48754-5G
APOSPC48754-1GEA 4770 CZK
APOSPC48754-1G APOSPC48754-5G
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₇FOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841047
CAS číslo: 1135283-78-1