Tisk…
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48744-25G
APOSPC48744-25GEA 3380 CZK
APOSPC48744-25G
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035924
CAS číslo: 1092349-87-5