Tisk…
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,4-Difluoro-m-tolualdehyde
PC48740-1G PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA 2530 CZK
APOSPC48740-1G APOSPC48740-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777152
CAS číslo: 847502-88-9