Tisk…

3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone

PC48738-1G PC48738-25G PC48738-5G
APOSPC48738-1GEA 622 CZK
APOSPC48738-1G APOSPC48738-25G APOSPC48738-5G
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.0100 g/mol
Hustota: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319996
CAS číslo: 130336-16-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR