Tisk…
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 5390 CZK
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,220 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00170930
CAS číslo: 57478-19-0