Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48724-25G
PC48724-5G
PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA
2900
CZK
APOSPC48724-25G
APOSPC48724-5G
APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₅F₂NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368850 CAS číslo: 84832-01-9 |