Tisk…
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4872-1G PC4872-5G
APOSPC4872-1GEA 3110 CZK
APOSPC4872-1G APOSPC4872-5G
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Indium(III) trifluoroacetate
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050940
CAS číslo: 36554-90-2