Tisk…
Indium(III) fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 26190 CZK
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III) fluoride, anhydrous 99%
Indium(III) fluoride
Vzorec: F₃In
MW: 171.82
Bod tání: 1170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016149
CAS číslo: 7783-52-0
Merck Index: 12,04990