Tisk…
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4869H-1G PC4869H-5G
APOSPC4869H-1GEA 1160 CZK
APOSPC4869H-1G APOSPC4869H-5G
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047603
CAS číslo: 23779-95-5