Tisk…
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 1040 CZK
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042315
CAS číslo: 33252-63-0