Tisk…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 2200 CZK
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153194
CAS číslo: 22245-83-6