Tisk…
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48653-25G PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA 23780 CZK
APOSPC48653-25G APOSPC48653-5G
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Br₂FO
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 870703-68-7