Tisk…
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 1040 CZK
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C6H3F3N2O3
Bod tání: 158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276983
CAS číslo: 99368-66-8