Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48619-5G
APOSPC48619-5GEA 1950 CZK
APOSPC48619-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
MW: 306,52 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11856039
CAS číslo: 942069-65-0