Tisk…
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC4861-1G PC4861-5G
APOSPC4861-1GEA 622 CZK
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₃N₂O₃
MW: 208,096 g/mol
Bod tání: 189…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153193
CAS číslo: 33252-64-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III