Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 622 CZK
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11
Bod varu: 135…138 °C/0.01mmHg
Bod tání: 72…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014714
CAS číslo: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III