Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 1210 CZK
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Bod varu: 92…94 °C/12mmHg
Hustota: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009791
CAS číslo: 400-99-7
EINECS: 206-927-9