Tisk…
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 1660 CZK
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO
Bod tání: 125…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276592
CAS číslo: 1701-19-5