Tisk…
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 830 CZK
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO
MW: 227,19 g/mol
Bod tání: 252…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153192
CAS číslo: 1701-20-8