4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48582-1G
PC48582-250MG
APOSPC48582-1GEA
8870
CZK
APOSPC48582-1G
APOSPC48582-250MG
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Vzorec:
C₈H₇BrFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878362 CAS číslo: 749927-69-3 |