Tisk…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 16800 CZK
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Vzorec: C₅H₅F₃N₂O
MW: 166,1 g/mol
Bod tání: 129…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085094
CAS číslo: 119022-51-4