Tisk…
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 3110 CZK
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂ClF₃O₂
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153101
CAS číslo: 101513-77-3