3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48524-1G
PC48524-25G
PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA
622
CZK
APOSPC48524-1G
APOSPC48524-25G
APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269.0200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185386 CAS číslo: 581813-17-4 |