Tisk…
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48522-1G PC48522-25G PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA 622 CZK
APOSPC48522-1G APOSPC48522-25G APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9024 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08543938
CAS číslo: 481075-58-5