Tisk…
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48517-25G PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA 787 CZK
APOSPC48517-25G APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07369009
CAS číslo: 883546-30-3