Tisk…
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 1660 CZK
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878418
CAS číslo: 951885-64-6